주요 문서
AMBH2D6F6ED3
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-formylbenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.58
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-6-formylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4ClNO/c9-8-3-1-2-6(5-11)7(8)4-10/h1-3,5H
InChI key
YJNHLGKBKBWMNT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77532-86-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)