주요 문서
AMBH2D6F6E41
Ambeed, Inc.
1,8-Dichloroisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
1,8-dichloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Cl2N/c10-7-3-1-2-6-4-5-12-9(11)8(6)7/h1-5H
InChI key
SPANHWVVFLSTMH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/848841-64-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/848841-64-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)