주요 문서
AMBH2D6F6DC3
Ambeed, Inc.
2-((tert-Butyldiphenylsilyl)oxy)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
314.46
MDL number:
Iupac Name
{[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxy}acetic acid
Inchi Code
1S/C18H22O3Si/c1-18(2,3)22(21-14-17(19)20,15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,14H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI key
AHVZUDBOTZUEOO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76271-74-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/76271-74-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)