주요 문서
AMBH2D6F6D7A
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.09
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-1,3-dimethyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C9H9BrN2/c1-6-8-5-7(10)3-4-9(8)12(2)11-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
FMYUTSXDZFFESE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/552331-30-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/552331-30-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)