주요 문서
AMBH2D6F6CD3
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.03
MDL number:
Iupac Name
(4-bromo-2,5-difluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c9-5-3-6(10)4(1-7(5)11)2-8(12)13/h1,3H,2H2,(H,12,13)
InChI key
PFORRJHNRGZDKP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871035-64-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/871035-64-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)