주요 문서
AMBH2D6F6C9F
Ambeed, Inc.
Acetoguanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.12
MDL number:
Iupac Name
4-amino-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ol
Inchi Code
1S/C4H6N4O/c1-2-6-3(5)8-4(9)7-2/h1H3,(H3,5,6,7,8,9)
InChI key
UUTHDVPZNWJUFV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16352-06-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)