주요 문서
AMBH2D6F6C89
Ambeed, Inc.
2-(4-Boronophenyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.97
MDL number:
Iupac Name
[4-(dihydroxyboryl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO4/c10-8(11)5-6-1-3-7(4-2-6)9(12)13/h1-4,12-13H,5H2,(H,10,11)
InChI key
NFGJQVPDPIGBJE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90111-58-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)