주요 문서
AMBH2D6F6C0B
Ambeed, Inc.
Ethyl 7-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.19
MDL number:
Iupac Name
ethyl 7-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O3/c1-2-15-9(14)6-5-10-7-3-4-11-12(7)8(6)13/h3-5,10H,2H2,1H3
InChI key
KCRIHOOVSNHMLN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/43024-61-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/43024-61-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)