주요 문서
AMBH2D6F6C00
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3,4-pyridinediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.58
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3/c6-5-1-3(7)4(8)2-9-5/h1-2H,8H2,(H2,7,9)
InChI key
OQRXBXNATIHDQO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89182-17-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)