주요 문서
AMBH2D6F6BF1
Ambeed, Inc.
2-Aminopropanenitrile hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
106.55
MDL number:
Iupac Name
2-aminopropanenitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6N2.ClH/c1-3(5)2-4;/h3H,5H2,1H3;1H
InChI key
WJGQCCPNVRCAQI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72187-91-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/72187-91-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)