주요 문서
AMBH2D6F6BC7
Ambeed, Inc.
2-(Ethoxycarbonyl)thiazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.2
MDL number:
Iupac Name
2-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO4S/c1-2-12-7(11)5-8-4(3-13-5)6(9)10/h3H,2H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
CDZCZDWBECKRKA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/911466-96-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)