주요 문서
AMBH2D6F6B56
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.47
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-5-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrClN/c1-4-3-9-6(7)2-5(4)8/h2-3H,1H3
InChI key
FHYOIILXEIWGCX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1033203-40-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)