주요 문서
AMBH2D6F6AE5
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.05
MDL number:
Iupac Name
4,6-dichloro-2-ethyl-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H7Cl2N3/c1-2-3-10-5(7)4(9)6(8)11-3/h2,9H2,1H3
InChI key
IQHHPQSMYVIVOB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6237-96-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)