주요 문서
AMBH2D6F6AB3
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-6-methylnicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-amino-6-methylnicotinate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-5-3-7(9)6(4-10-5)8(11)12-2/h3-4H,1-2H3,(H2,9,10)
InChI key
PVOKIMNZYVHOJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886372-01-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)