주요 문서
AMBH2D6F6A7F
Ambeed, Inc.
4-((Trifluoromethyl)thio)benzene-1,2-diamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.13
MDL number:
Iupac Name
4-(trifluoromethylthio)benzene-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F3N2S.2ClH/c8-7(9,10)13-4-1-2-5(11)6(12)3-4;;/h1-3H,11-12H2;2*1H
InChI key
YPVPAPUNFXTHPC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1313012-28-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)