주요 문서
AMBH2D6F6A5D
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(6-methylpyridin-2-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.22
MDL number:
Iupac Name
ethyl (6-methyl-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10(12)7-9-6-4-5-8(2)11-9/h4-6H,3,7H2,1-2H3
InChI key
AJXKDBXXGPKKPN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5552-83-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)