주요 문서
AMBH2D6F6A44
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-2-sulfamoylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.24
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-amino-2-sulfamoylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)15(10,12)13/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,12,13)
InChI key
UCCAGURECWZRSG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2297-06-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)