주요 문서
AMBH2D6F6864
Ambeed, Inc.
Methyl 3-(1H-pyrrol-2-yl)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.18
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(1H-pyrrol-2-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-11-8(10)5-4-7-3-2-6-9-7/h2-3,6,9H,4-5H2,1H3
InChI key
UBOXXEGSGUIRAJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69917-80-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)