주요 문서
AMBH2D6F685D
Ambeed, Inc.
Methyl 4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.04
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7IN2O2/c1-9-5(6(10)11-2)4(7)3-8-9/h3H,1-2H3
InChI key
OTYGSOJERQNQFY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75092-26-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)