주요 문서
AMBH2D6F5B60
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.04
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5H2BrF3S/c6-4-2-1-3(10-4)5(7,8)9/h1-2H
InChI key
YEOCVAKZWADJPV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/143469-22-1.html
픽토그램
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)