주요 문서
AMBH2D6F5B33
Ambeed, Inc.
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.04
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c1-5-2-7(9)8(10)3-6(5)4-11/h2-3H,1H3
InChI key
ULVCSNKNBWWEMI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/916792-15-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)