주요 문서
AMBH2D6F5AA7
Ambeed, Inc.
5-Methyl-3,4-diphenylisoxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.29
MDL number:
Iupac Name
5-methyl-3,4-diphenylisoxazole
Inchi Code
1S/C16H13NO/c1-12-15(13-8-4-2-5-9-13)16(17-18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
InChI key
ZXIRUKJWLADSJS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37928-17-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/37928-17-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)