주요 문서
AMBH2D6F5A86
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.01
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3BrFNO3/c8-5-1-4(3-11)7(10(12)13)2-6(5)9/h1-3H
InChI key
LQFBETPMHZUCCK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/213382-45-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)