주요 문서
AMBH2D6F5A08
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-bromo-4-chlorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.48
MDL number:
Iupac Name
2-amino-5-bromo-4-chlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI key
TUDNMLBIHIWVJM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50419-88-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)