주요 문서
AMBH2D6F599A
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.99
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H2BrF3N2O2/c7-5-4(6(8,9)10)1-3(2-11-5)12(13)14/h1-2H
InChI key
WHTGDIMWBUVWJS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956104-42-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)