주요 문서
AMBH2D6F58DE
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.04
MDL number:
Iupac Name
2,4-dichloro[1,5]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-5-4-7(10)12-6-2-1-3-11-8(5)6/h1-4H
InChI key
BXXUGCOGJVNBKY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28252-82-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)