주요 문서
AMBH2D6F58D9
Ambeed, Inc.
Methyl 3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.2
MDL number:
Iupac Name
methyl 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-13-10(12)7-3-2-4-8-9(7)11-5-6-14-8/h2-4,11H,5-6H2,1H3
InChI key
KKPLKAYMSAGGCN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/121591-81-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)