주요 문서
AMBH2D6F58C1
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydrobenzofuran-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
135.17
MDL number:
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amine
Inchi Code
1S/C8H9NO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5H,3-4,9H2
InChI key
YJMADHMYUJFMQE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42933-43-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)