주요 문서
AMBH2D6F580E
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-nitrophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.01
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H4BrNO3/c7-4-1-5(8(10)11)3-6(9)2-4/h1-3,9H
InChI key
VJQGLUHOAIZTNK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116632-23-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)