주요 문서
AMBH2D6F57FD
Ambeed, Inc.
7-Nitrobenzo[d]thiazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.2
MDL number:
Iupac Name
7-nitro-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H5N3O2S/c8-7-9-4-2-1-3-5(10(11)12)6(4)13-7/h1-3H,(H2,8,9)
InChI key
JMRCAIHFSHXPPH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89793-81-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)