주요 문서
AMBH2D6F57F6
Ambeed, Inc.
Methyl 2-chlorooxazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.54
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H4ClNO3/c1-9-4(8)3-2-7-5(6)10-3/h2H,1H3
InChI key
KUCMDJWRQCMWPH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/934236-41-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)