주요 문서
AMBH2D6F57A0
Ambeed, Inc.
4-(4-Hydroxyphenyl)butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.2
MDL number:
Iupac Name
4-(4-hydroxyphenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7,11H,1-3H2,(H,12,13)
InChI key
WTDBNDAYNLGKGW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7021-11-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)