주요 문서
AMBH2D6F5777
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-amino-7-bromoquinoline-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
295.14
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-amino-7-bromo-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11BrN2O2/c1-2-17-12(16)11-9(14)5-7-3-4-8(13)6-10(7)15-11/h3-6H,2,14H2,1H3
InChI key
UHKVUBKBFDPSDM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260807-99-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)