주요 문서
AMBH2D6F574E
Ambeed, Inc.
Clenbuterol Impurity A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.03
MDL number:
Iupac Name
4-amino-3,5-dichlorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-3H,10H2
InChI key
LDCXVGKWQBEJRH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62909-66-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)