주요 문서
AMBH2D6F574B
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.61
MDL number:
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3.ClH/c1-8-4-5(2-6)3-7-8;/h3-4H,2,6H2,1H3;1H
InChI key
IPJABYVHNXMKEV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1107601-70-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)