주요 문서
AMBH2D6F5719
Ambeed, Inc.
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.13
MDL number:
Iupac Name
(5-fluoro-3-pyridinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c8-6-1-5(2-7(10)11)3-9-4-6/h1,3-4H,2H2,(H,10,11)
InChI key
PDNYDJMSNJBNMP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38129-24-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/38129-24-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)