주요 문서
AMBH2D6F56EA
Ambeed, Inc.
4-Cyclopentyl-1H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
136.2
MDL number:
Iupac Name
4-cyclopentyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-2-4-7(3-1)8-5-9-10-6-8/h5-7H,1-4H2,(H,9,10)
InChI key
LZCWESDQKOJPRL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90253-22-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)