주요 문서
AMBH2D6F5288
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
methyl tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-10-8(9)6-7-2-4-11-5-3-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
AQZRATSFTMXYLW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/156002-64-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)