주요 문서
AMBH2D6F526F
Ambeed, Inc.
3-Amino-2-bromophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.02
MDL number:
Iupac Name
3-amino-2-bromophenol
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2
InChI key
ZSNIVQDQECTJAJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100367-36-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)