주요 문서
AMBH2D6F526A
Ambeed, Inc.
1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.17
MDL number:
Iupac Name
1-oxo-1,2-dihydro-5-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-7-2-1-3-8(10(13)14)6(7)4-5-11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
MLQUDHWCGDWPDJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/212374-18-0.html
Synonym
1-Hydroxyisoquinoline-5-carboxylic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)