주요 문서
AMBH2D6F520C
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-methylpyrimidine-4,5-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.59
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-2-methyl-4,5-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C5H7ClN4/c1-2-9-4(6)3(7)5(8)10-2/h7H2,1H3,(H2,8,9,10)
InChI key
SGPFPRGCGZLZPP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/933-80-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)