주요 문서
AMBH2D6F5205
Ambeed, Inc.
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
107.11
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H5N3/c1-4-5(2-6)3-7-8-4/h3H,1H3,(H,7,8)
InChI key
SBHYNBAKHDSUKT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131661-41-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)