주요 문서
AMBH2D6F51C1
Ambeed, Inc.
5-Methylindolin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.18
MDL number:
Iupac Name
5-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C9H9NO/c1-6-2-3-8-7(4-6)5-9(11)10-8/h2-5,10-11H,1H3
InChI key
KBBDUPKZGJIDIH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3484-35-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)