주요 문서
AMBH2D6F510F
Ambeed, Inc.
Ethyl 1H-indole-7-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.21
MDL number:
Iupac Name
ethyl 1H-indole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-5-3-4-8-6-7-12-10(8)9/h3-7,12H,2H2,1H3
InChI key
WZXGOHXFXHUJLR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/205873-58-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)