주요 문서
AMBH2D6F50BC
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.02
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-5-3-1-2-4(8(10,11)12)6(5)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
InChI key
AZERNJLIPMDNFQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/177420-64-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)