주요 문서
AMBH2D6F502F
Ambeed, Inc.
2-(tert-Butyl)isonicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.22
MDL number:
Iupac Name
2-tert-butylisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-10(2,3)8-6-7(9(12)13)4-5-11-8/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
ZVXZKPSVWZIJNW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91940-84-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)