주요 문서
AMBH2D6F4FF1
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.49
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-2-chloro[1,8]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4BrClN2/c9-6-3-5-1-2-7(10)12-8(5)11-4-6/h1-4H
InChI key
KXSBJEOTLVRREX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/902837-40-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)