주요 문서
AMBH2D6F4FCA
Ambeed, Inc.
2,5,6-Trichloronicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.45
MDL number:
Iupac Name
2,5,6-trichloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6HCl3N2/c7-4-1-3(2-10)5(8)11-6(4)9/h1H
InChI key
FXYJHWZGUONOAL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40381-92-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)