주요 문서
AMBH2D6F4EEA
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-methylnicotinaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.58
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-2-methylnicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6ClNO/c1-5-6(4-10)2-3-7(8)9-5/h2-4H,1H3
InChI key
BLLSRSWUYXEXNF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/884495-36-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)