주요 문서
AMBH2D6F4D94
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (6-formylpyridin-2-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.24
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 6-formyl-2-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-9-6-4-5-8(7-14)12-9/h4-7H,1-3H3,(H,12,13,15)
InChI key
BNLOFXUVYJUBJM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956523-98-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)